4-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
523976-1G
523976-5G
SIAL523976-1GEA
1630
CZK
SIAL523976-1G
SIAL523976-5G
4-Hydroxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₇BO₃ MW: 137,93 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS číslo: 71597-85-8 |