4-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
L15594.03
L15594.06
L15594.03EA
1950
CZK
L15594.03
L15594.06
4-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 71597-85-8
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2963491
Vzorec:
C₆H₇BO₃ MW: 137,93 g/mol Bod tání: ∼ 285 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074628 CAS číslo: 71597-85-8 |