3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
L19061.03
L19061.06
L19061.03EA
1850
CZK
L19061.03
L19061.06
3-Hydroxyphenylboronic acid ≥97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 87199-18-6
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 3240771
Vzorec:
C₆H₇BO₃ MW: 137.93 Bod tání: 208…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074603 CAS číslo: 87199-18-6 |