Tisk…
3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
359412500 359410010 359410100
ACRO359412500EA 758 CZK
ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
3-Hydroxyphenylboronic acid 97%
3-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
MW: 137.93
Bod tání: 212 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074603
CAS číslo: 87199-18-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %