Tisk…
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19837.03 L19837.06
L19837.03EA 2810 CZK
L19837.03 L19837.06
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 135159-25-0 Molecular Formula: C9H13BO5 Formula Weight: 212.01 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 4315581 MDL No.: MFCD01114642
Vzorec: C₉H₁₃BO₅
Bod tání: 96…100 °C
MDL Number: MFCD01114642
CAS číslo: 135159-25-0