2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
|
Varování
|
Synonyms:
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,4-trimethoxyphenyl)borane, (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic acid
L19838.03
L19838.06
L19838.03
L19838.06
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 118062-05-8
Molecular Formula: C9H13BO5
Formula Weight: 212.01
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 74-79°
Beilstein Reference: 4185924
MDL No.: MFCD01318183
Vzorec:
C₉H₁₃BO₅ MW: 212,01 g/mol Bod tání: 74…79 °C |
MDL Number:
MFCD01318183 CAS číslo: 118062-05-8 |