Tisk…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
480118-25G 480118-5G
SIAL480118-25GEA 11400 CZK
SIAL480118-25G SIAL480118-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
MDL Number: MFCD01074574
CAS číslo: 122775-35-3