3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
480118-25G
480118-5G
SIAL480118-25GEA
11400
CZK
SIAL480118-25G
SIAL480118-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD01074574 CAS číslo: 122775-35-3 |