3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24240.03
B24240.06
B24240.14
B24240.03EA
1660
CZK
B24240.03
B24240.06
B24240.14
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 122775-35-3
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: ca 240°
Beilstein Reference: 5334877
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ Bod tání: ∼ 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074574 CAS číslo: 122775-35-3 |