Tisk…
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 1030 CZK
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid 97%
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Bod tání: 238…240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01074574
CAS číslo: 122775-35-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %