2,6-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
480096-25G
480096-5G
SIAL480096-25GEA
10880
CZK
SIAL480096-25G
SIAL480096-5G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318987 CAS číslo: 23112-96-1 |