Tisk…
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid 97
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24305.06 B24305.14
B24305.06EA 1710 CZK
B24305.06 B24305.14
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid 97
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 23112-96-1 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: 106-108° Beilstein Reference: 3032352
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MW: 181.98
Bod tání: 106…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318987
CAS číslo: 23112-96-1