2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24571.03
B24571.06
B24571.14
B24571.03EA
440
CZK
B24571.03
B24571.06
B24571.14
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 107099-99-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2969872
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318181 CAS číslo: 107099-99-0 |