2,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
483486-10G
483486-1G
SIAL483486-10GEA
8350
CZK
SIAL483486-10G
SIAL483486-1G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS číslo: 133730-34-4 |