Tisk…
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
483486-10G 483486-1G
SIAL483486-10GEA 8350 CZK
SIAL483486-10G SIAL483486-1G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD01074590
CAS číslo: 133730-34-4