2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24374.03
B24374.06
B24374.14
B24374.03EA
1590
CZK
B24374.03
B24374.06
B24374.14
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 133730-34-4
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 4744213
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181,98 g/mol Bod tání: 115…120 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS číslo: 133730-34-4 |