2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24125.06
B24125.14
B24125.06EA
3060
CZK
B24125.06
B24125.14
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid ≥98%
2,3-Dimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 40972-86-9
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 67-71°
Beilstein Reference: 3051295
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ Bod tání: 67…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02683112 CAS číslo: 40972-86-9 |