Tisk…
4-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
417599-1G 417599-25G 417599-5G
SIAL417599-1GEA 1050 CZK
SIAL417599-1G SIAL417599-25G SIAL417599-5G
4-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Bod tání: 204…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039139
CAS číslo: 5720-07-0