4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14462.06
A14462.03
A14462.14
AB109281.0001
A14462.06EA
5770
CZK
A14462.06
A14462.03
A14462.14
ABCRAB109281.0001
4-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 5720-07-0
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 202-208°
Beilstein Reference: 2936912
Vzorec:
C₇H₉BO₃ Bod tání: 202…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039139 CAS číslo: 5720-07-0 |