Tisk…
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010 309480050 309480250
ACRO309480010EA 1640 CZK
ACRO309480010 ACRO309480050 ACRO309480250
4-Methoxyphenylboronic acid 97%
4-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039139
CAS číslo: 5720-07-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %