Tisk…
3-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
441686-10G 441686-1G
SIAL441686-10GEA 5220 CZK
SIAL441686-10G SIAL441686-1G
3-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161359
CAS číslo: 10365-98-7