Tisk…
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359570050 359570010 359570100
ACRO359570050EA 4970 CZK
ACRO359570050 ACRO359570010 ACRO359570100
3-Methoxyphenylboronic acid 97%
3-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Bod tání: 149…154 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00161359
CAS číslo: 10365-98-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %