2-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
445231-1G
445231-5G
SIAL445231-1GEA
938
CZK
SIAL445231-1G
SIAL445231-5G
2-Methoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₉BO₃ MW: 151.96 Bod tání: 165 |
MDL Number:
MFCD00236047 CAS číslo: 5720-06-9 |