Tisk…
2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
B21071.03 B21071.06 B21071.14
B21071.03EA 862 CZK
B21071.03 B21071.06 B21071.14
2-Methoxyphenylboronic acid ≥97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 5720-06-9 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 3030981
Vzorec: C₇H₉BO₃
MW: 151.96
Bod tání: 102…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236047
CAS číslo: 5720-06-9