Tisk…
2-Methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
344660010 344660050
ACRO344660010EA 1630 CZK
ACRO344660010 ACRO344660050
2-Methoxyphenylboronic acid 97%
2-Methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₃
Bod tání: 106…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236047
CAS číslo: 5720-06-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %