Tisk…
2-Ethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
455520-10G 455520-1G
SIAL455520-10GEA 7480 CZK
SIAL455520-10G SIAL455520-1G
2-Ethoxyphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₁BO₃
MDL Number: MFCD00674027
CAS číslo: 213211-69-9