Tisk…
4-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
673854-1G 673854-5G
SIAL673854-1GEA 2960 CZK
SIAL673854-1G SIAL673854-5G
4-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MDL Number: MFCD00161360
CAS číslo: 24067-17-2