4-Nitrophenylboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
6900
CZK
H27767.06
H27767.03
4-Nitrophenylboronic acid 95%
4-Nitrophenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Vzorec:
C₆H₆BNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00161360 CAS číslo: 24067-17-2 |