Tisk…
3-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
325104-1G 325104-5G
SIAL325104-1GEA 777 CZK
SIAL325104-1G SIAL325104-5G
3-Nitrophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
Bod tání: 290…291 °C
MDL Number: MFCD00007193
CAS číslo: 13331-27-6