Tisk…
3-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
344700010 344700050
ACRO344700010EA 1060 CZK
ACRO344700010 ACRO344700050
3-Nitrophenylboronic acid 97%
3-Nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Bod tání: 289…291 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007193
CAS číslo: 13331-27-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %