Tisk…
2-Nitrophenylboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
L17988.06 L17988.03
L17988.06EA 11290 CZK
L17988.06 L17988.03
2-Nitrophenylboronic acid 96%
2-Nitrophenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 5570-19-4 Molecular Formula: C6H6BNO4 Formula Weight: 166.93 Melting Point: 149-151° Beilstein Reference: 3032097
Vzorec: C₆H₆BNO₄
MW: 166,93 g/mol
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00161358
CAS číslo: 5570-19-4