Tisk…
4-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
521418-10G 521418-1G
SIAL521418-10GEA 13390 CZK
SIAL521418-10G SIAL521418-1G
4-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Bod tání: > 300 °C
MDL Number: MFCD01318968
CAS číslo: 126747-14-6