4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Cyanobenzeneboronic acid, (4-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-cyanophenyl)borane
L18007.03
L18007.06
L18007.03EA
3570
CZK
L18007.03
L18007.06
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
4-Cyanophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 126747-14-6
Molecular Formula: C7H6BNO2
Formula Weight: 146.94
Melting Point:
Vzorec:
C₇H₆BNO₂ MW: 146,94 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318968 CAS číslo: 126747-14-6 |