Tisk…
4-Cyanophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
359040010 359040100
ACRO359040010EA 2760 CZK
ACRO359040010 ACRO359040100
4-Cyanophenylboronic acid 97%
4-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01318968
CAS číslo: 126747-14-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %