3-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
(3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
513016-1G
513016-5G
SIAL513016-1GEA
4440
CZK
SIAL513016-1G
SIAL513016-5G
3-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Cyanophenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BNO₂ MW: 146,94 g/mol |
MDL Number:
MFCD01318967 CAS číslo: 150255-96-2 |