Tisk…
2-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
M-Clarity™ quality level = MQ100
521396-1G 521396-5G
SIAL521396-1GEA 1930 CZK
SIAL521396-1G SIAL521396-5G
2-Cyanophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
MDL Number: MFCD01632208
CAS číslo: 138642-62-3