Tisk…
2-Cyanophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
365960010 365960050
ACRO365960010EA 2180 CZK
ACRO365960010 ACRO365960050
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BNO₂
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632208
CAS číslo: 138642-62-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %