Tisk…
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
78181-10G 78181-1G 78181-50G
SIAL78181-10GEA 2010 CZK
SIAL78181-10G SIAL78181-1G SIAL78181-50G
Phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₂
Bod tání: 217…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002103
CAS číslo: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068