1,3-Benzodioxole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
A14192.0BEA
19740
CZK
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
1,3-Benzodioxole ≥99%
1,3-Benzodioxole
Purity: 99%
CAS No.: 274-09-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Aromatic
Melting Point: -18°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 115506
MDL No.: MFCD00005818
Vzorec:
C₇H₆O₂ MW: 122,12 g/mol Bod varu: 172…173 °C Bod tání: –18 °C Hustota: 1,185 Bod vzplanutí: 55 °C (131 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005818 CAS číslo: 274-09-9 EINECS: 205-992-0 |