2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20540.06
B20540.14
B20540.06EA
1950
CZK
B20540.06
B20540.14
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97%
CAS No.: 1583-59-1
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1307648
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236217
Vzorec:
C₇H₄F₂O₂ Bod varu: 129…130 °C Hustota: 1,308 Bod vzplanutí: 32 °C (90 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236217 CAS číslo: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN: 1993 ADR: 3,III |