Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49805-25G
P49805-5G
SIALP49805-25GEA
3410
CZK
SIALP49805-25G
SIALP49805-5G
Piperonylic acid, Sigma-Aldrich®
Piperonylic acid
Vzorec:
C₈H₆O₄ MW: 166,13 g/mol Bod varu: 180 °C (1 mmHg) Bod tání: 232…235 °C |
MDL Number:
MFCD00005830 CAS číslo: 94-53-1 EINECS: 202-342-8 Merck Index: 12,07630 |