Piperonylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14105.14
A14105.22
A14105.36
A14105.14EA
2320
CZK
A14105.14
A14105.22
A14105.36
Piperonylic acid ≥98%
Piperonylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 94-53-1
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 230-235°
Beilstein Reference: 150206
Merck Reference: 14,7477
MDL No.: MFCD00005830
Vzorec:
C₈H₆O₄ Bod varu: 180 °C (1 mmHg) Bod tání: 230…235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005830 CAS číslo: 94-53-1 EINECS: 202-342-8 Merck Index: 14,7477 |