Piperonylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
131370250
131371000
131370050
ACRO131370250EA
2440
CZK
ACRO131370250
ACRO131371000
ACRO131370050
Piperonylic acid 99%
Piperonylic acid
Vzorec:
C₈H₆O₄ Bod varu: 180 °C (1 -rr) Bod tání: 229…235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005830 CAS číslo: 94-53-1 EINECS: 202-342-8 Merck Index: 12,07630 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 229 to 235 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |