Tisk…
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B24389.03 B24389.06
B24389.03EA 1890 CZK
B24389.03 B24389.06
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
4-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97% CAS No.: 144584-66-7 Molecular Formula: C7H3BrF2O2 Formula Weight: 237.00 Refractive Index: 1.4968
Vzorec: C₇H₃BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631385
CAS číslo: 144584-66-7