6-Bromopiperonal ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
A17510.06
A17510.14
A17510.22
A17510.06EA
2060
CZK
A17510.06
A17510.14
A17510.22
6-Bromopiperonal ≥98%
6-Bromopiperonal
Purity: 98%
CAS No.: 15930-53-7
Molecular Formula: C8H5BrO3
Formula Weight: 229.03
Melting Point: 127-130°
MDL No.: MFCD00022952
Vzorec:
C₈H₅BrO₃ Bod tání: 127…130 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022952 CAS číslo: 15930-53-7 |