Tisk…
6-Bromopiperonal 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 1100 CZK
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopiperonal 98%
6-Bromopiperonal
Vzorec: C₈H₅BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022952
CAS číslo: 15930-53-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %