Tisk…
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: β-Naphthoquinone
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 21370 CZK
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
1,2-Naphthoquinone
Vzorec: C₁₀H₆O₂
MW: 158.16
Bod varu: 296
Bod tání: 136…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001698
CAS číslo: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 12,06481
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %