Tisk…
1,4-Naftochinon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
152757-100G 152757-500G 152757-5G
SIAL152757-100GEA 1080 CZK
SIAL152757-100G SIAL152757-500G SIAL152757-5G
1,4-Naftochinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Naftochinon
Vzorec: C₁₀H₆O₂
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 141 °C
MDL Number: MFCD00001676
CAS číslo: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482