Tisk…
1,4-Naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 1070 CZK
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naftochinon
Vzorec: C₁₀H₆O₂
MW: 158,16 g/mol
Bod varu: 298 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128,5 °C
Hustota: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001676
CAS číslo: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %