Dichlone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
A13378.14
A13378.22
A13378.36
A13378.14EA
718
CZK
A13378.14
A13378.22
A13378.36
Dichlone ≥98%
Dichlone
Purity: 98%
CAS No.: 117-80-6
Molecular Formula: C10H4Cl2O2
Formula Weight: 227.05
Melting Point: 193-196° subl.
Boiling Point: 275°/2mm
Merck Reference: 14,3045
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001677
Vzorec:
C₁₀H₄Cl₂O₂ MW: 227,05 g/mol Bod varu: 275 °C (2 mmHg) Bod tání: 193…196 °C (subl.) Hustota: 1,44 g/cm³ (16 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001677 CAS číslo: 117-80-6 EINECS: 204-210-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3045 |