Tisk…
Dichlone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
113480250 113481000 113482500
ACRO113480250EA 817 CZK
ACRO113480250 ACRO113481000 ACRO113482500
Dichlone 98%
Dichlone
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂O₂
MW: 227.05
Bod varu: 275 °C (2 mmHg)
Bod tání: 194…197 °C
MDL Number: MFCD00001677
CAS číslo: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03071
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 197 °C
GC ≥97.5 %