Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14962.0B A14962.0I A14962.30
A14962.0BEA 1930 CZK
A14962.0B A14962.0I A14962.30
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Purity: 97% CAS No.: 119-64-2 Molecular Formula: C10H12 Formula Weight: 132.21 Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.5400 Melting Point: -36° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 1446407 Merck Reference: 14,9221 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001733
Vzorec: C₁₀H₁₂
Bod varu: 206…207 °C
Bod tání: –36 °C
Hustota: 0,966
Bod vzplanutí: 77 °C (171 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001733
CAS číslo: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9221